Få mere at vide
(R)-(-)-Epichlorhydrin, 98+%
Artikelnummer. 11379045
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379045 25 g 25g
11359045 1 g 1g
11369045 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14198.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51594-55-9
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
MDL nummer MFCD00077759
InChI nøgle BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonym r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC navn (2R)-2-(chlormethyl)oxiran
SMIL ClC[C@H]1CO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Epichlorohydrin
Tæthed 1.18
Kogepunkt 116 °C til 117 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN2023
Beilstein 1420785
Optisk rotation −35° (c=1 i methanol)
Formel vægt 92.53
Procent renhed ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.