Få mere at vide
(R,E)-5-([1,1-biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-ensyre, TRC
Artikelnummer. 30468847
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468847 100 mg
30465427 1 g
30467541 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM345205100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1012341-48-8
Molekylær formel C23H27NO4
Molekylvægt (g/mol) 381.47
Synonym Sacubitril Impurity 22
IUPAC navn (E,4R)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pent-2-enoinsyre
SMIL C\C(=C/[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-enoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-14,20H,15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/b16-14+/t20-/m0/s1
Formel vægt 381.194