missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[R-(E)]-3-(1-Oxo-2-pentenyl)-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-3-[(E)-pent-2-enoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 188559-05-9 |
| Molekylær formel | C14 H15 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-9-13(16)15-12(10-18-14(15)17)11-7-5-4-6-8-11/h3-9,12H,2,10H2,1H3/b9-3+/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CC\C=C\C(=O)N1[C@@H](COC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4R)-3-[(E)-pent-2-enoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vægt | 245.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?