missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Dropropizine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 236.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?