Få mere at vide
(R)-Diphenyl (((1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Diphenyl (((1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N5O4P/c1-16(12-26-14-25-19-20(22)23-13-24-21(19)26)28-15-31(27,29-17-8-4-2-5-9-17)30-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,13-14,16H,12,15H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 439.1409 |