Få mere at vide
R-Dihydroactinidiolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Dihydroactinidiolide |
| CAS | 17092-92-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (-)-Dihydroactinidiolide, 2(4H)-Benzofuranone','5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-','(7aR)- (9CI','ACI), (7aR)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2(4H)-benzofuranone (ACI), 2(4H)-Benzofuranone','5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl- (8CI), 2(4H)-Benzofur |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)8(10)7-9(12)13-11/h7H,4-6H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)CCC[C@@]2(C)OC(=O)C=C12 |
| IUPAC navn | (7aR)-4,4,7a-trimethyl-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.244 |
| Formel vægt | 180.115 |