Få mere at vide
(R)-Desmethyl Sibutramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357554
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357554 10 mg
30357558 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29196510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259731-40-3
Molekylær formel C16H24ClN. HCl
Molekylvægt (g/mol) 302.28
Synonym (alphaR)-1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-alpha-(2-methylpropyl)-cyclobutanemethanamine Hydrochloride, (R)-Desmethylsibutramine Hydrochloride
IUPAC navn (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN[C@H](CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t15-;/m1./s1
Formel vægt 301.1364