Få mere at vide
R-(-)-Deprenyl Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Selegiline Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 223.1128 |
| Procent renhed | >95% |