Få mere at vide
(R)-(-)-Deprenyl hydrochlorid
Artikelnummer. 15483899
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483899 250 mg 250mg
15473899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61286.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Selektiv MAO-B-hæmmer; anti-Parkinsonian agent | CAS: 14611-52-0 | C13H18ClN | 223,74 g/mol
(R)-(-)-Deprenylhydrochlorid giver neurobeskyttelse, som kan være relevant for Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, Huntingtons sygdom og slagtilfælde. Det er en hæmmer af MAO-B (monoaminoxidase-B), som viser omfattende neurobeskyttende effekter, der er vist at være ukorreleret med MAO-B-hæmmende aktivitet. Det viser beskyttelse af dopaminerge neuroner mod excitotoksicitet medieret af NMDA-aktivering. Det viser også fald i apoptose af PC12-neuronceller ledsaget af induktion af ny proteinsyntese gennem direkte transkriptionel og translationel interaktion, samt reduceret celledød og internukleosomal DNA-nedbrydning ved koncentrationer, der er for lave til at hæmme MAO-B.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
(R)-(-)-Deprenylhydrochlorid giver neurobeskyttelse, som kan være relevant for Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, Huntingtons sygdom og slagtilfælde. Det er en hæmmer af MAO-B (monoaminoxidase-B), som viser omfattende neurobeskyttende effekter, der er vist at være ukorreleret med MAO-B-hæmmende aktivitet. Det viser beskyttelse af dopaminerge neuroner mod excitotoksicitet medieret af NMDA-aktivering. Det viser også fald i apoptose af PC12-neuronceller ledsaget af induktion af ny proteinsyntese gennem direkte transkriptionel og translationel interaktion, samt reduceret celledød og internukleosomal DNA-nedbrydning ved koncentrationer, der er for lave til at hæmme MAO-B.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 100 mM
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14611-52-0
Molekylær formel C13H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 223.74
MDL nummer MFCD00069299
InChI nøgle IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Synonym selegiline hydrochloride, eldepryl, zelapar, selegiline hcl, l-deprenyl hydrochloride, jumex hydrochloride, --deprenyl hydrochloride, eldepryl hydrochloride, r-n-methyl-n-1-phenylpropan-2-yl prop-2-yn-1-amine hydrochloride, zydis selegiline
PubChem CID 26758
ChEBI CHEBI:9087
IUPAC navn hydrogen methyl[(2R)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-yn-1-yl)amine chloride
SMIL [H+].[Cl-].C[C@H](CC1=CC=CC=C1)N(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Merck Index 14,8428
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand ved 100 mM
Optisk rotation −12° (c=1 i vand)
Formel vægt 223.74
Fysisk form Krystallinsk pulver