Få mere at vide
(R)-(-)-Deprenyl hydrochlorid
Artikelnummer. 15473899
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473899 1 g 1g
15483899 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61286.03
 Begrænset vare
På lager
Selektiv MAO-B-hæmmer; anti-Parkinsonian agent | CAS: 14611-52-0 | C13H18ClN | 223,74 g/mol
(R)-(-)-Deprenylhydrochlorid giver neurobeskyttelse, som kan være relevant for Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, Huntingtons sygdom og slagtilfælde. Det er en hæmmer af MAO-B (monoaminoxidase-B), som viser omfattende neurobeskyttende effekter, der er vist at være ukorreleret med MAO-B-hæmmende aktivitet. Det viser beskyttelse af dopaminerge neuroner mod excitotoksicitet medieret af NMDA-aktivering. Det viser også fald i apoptose af PC12-neuronceller ledsaget af induktion af ny proteinsyntese gennem direkte transkriptionel og translationel interaktion, samt reduceret celledød og internukleosomal DNA-nedbrydning ved koncentrationer, der er for lave til at hæmme MAO-B.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
(R)-(-)-Deprenylhydrochlorid giver neurobeskyttelse, som kan være relevant for Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, Huntingtons sygdom og slagtilfælde. Det er en hæmmer af MAO-B (monoaminoxidase-B), som viser omfattende neurobeskyttende effekter, der er vist at være ukorreleret med MAO-B-hæmmende aktivitet. Det viser beskyttelse af dopaminerge neuroner mod excitotoksicitet medieret af NMDA-aktivering. Det viser også fald i apoptose af PC12-neuronceller ledsaget af induktion af ny proteinsyntese gennem direkte transkriptionel og translationel interaktion, samt reduceret celledød og internukleosomal DNA-nedbrydning ved koncentrationer, der er for lave til at hæmme MAO-B.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 100 mM
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14611-52-0
Molekylær formel C13H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 223.74
MDL nummer MFCD00069299
InChI nøgle IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Synonym selegiline hydrochloride, eldepryl, zelapar, selegiline hcl, l-deprenyl hydrochloride, jumex hydrochloride, --deprenyl hydrochloride, eldepryl hydrochloride, r-n-methyl-n-1-phenylpropan-2-yl prop-2-yn-1-amine hydrochloride, zydis selegiline
PubChem CID 26758
ChEBI CHEBI:9087
IUPAC navn hydrogen methyl[(2R)-1-phenylpropan-2-yl](prop-2-yn-1-yl)amine chloride
SMIL [H+].[Cl-].C[C@H](CC1=CC=CC=C1)N(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,8428
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand ved 100 mM
Optisk rotation −12° (c=1 i vand)
Formel vægt 223.74
Fysisk form Krystallinsk pulver