missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-De(trifluoromethyl) Fluoxetine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30349683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349683 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD298360100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-De(trifluoromethyl) Fluoxetine Hydrochloride
CAS 1212215-97-8
Molekylær formel C16 H19 N O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym (γR)-N-Methyl-γ-phenoxybenzenepropanamine Hydrochloride (1:1), (R)-N-Methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-phenoxy-, hydrochloride (1:1), (γR)-, (3R)-N-Methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18-15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
SMIL Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (3R)-N-methyl-3-phenoxy-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 277.79
Formel vægt 277.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.