missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-De(carboxymethoxy) Cetirizine Acetic Acid |
| CAS | 942193-17-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H21 Cl N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Piperazineacetic acid, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24)/t19-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)CN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.84 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?