Få mere at vide
R&D Systems™ Z-LR-AMC Fluorogenic Peptide Substrate
Artikelnummer. 18108300
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18108300 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18108300 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. ES008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 DKK
    2082.15 DKK / 10mg
    Spare 122.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Applications: Bioactivity
  • The peptide substrate contains a highly fluorescent 7-amino-4-methyl coumarin (AMC) group that is efficiently quenched by the amide bond formed between its amino group and the carboxyl group of the Arg residue
  • Purity 99%±1% by HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Liquid
Til brug med (applikation) Bioactivity
Mængde 10 mg
Format Supplied as a stock solution in dimethyl sulfoxide (DMSO)
Molekylvægt (g/mol) PredictedMoleMass: 578 Da
Produkttype Z: N-carbobenzyloxy; 7-Amino-4-methylcoumarin