Få mere at vide
R&D Systems™ Vancomycin HCl
Artikelnummer. 18791399
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
18791399 1 g
1 options
Artikelnummer. 18791399 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5506/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2071.67 DKK
    1874.25 DKK / 1g
    Spare 197.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic
Vancomycin HCl is an antibiotic with activity against Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Vancomycin HCl
CAS 1404-93-9
Mængde 1 g
Opløselighed Soluble to 25mM in water
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C66H75Cl2N9O24·HCl
Formel vægt 1485.71
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use