Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RBC8
Beskrivelse
RBC8 is a RalA and RalB GTPase inhibitor (EC50 ∽3.5 μM). Inhibits the binding of Ral to RaLBP1. Exhibits no detectable inhibition of Ras or RhoA activity. Suppresses growth of xenograft tumors in mice. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ras GTPase Inhibitors |
| CAS | 361185-42-4 |
| Synonym | 6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylær formel | C25H20N4O3 |
| Formel vægt | 424.45 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?