missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Rat IL-2 ELISpot Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | one 96-well PVDF-backed plate coated w/pAb for rat IL-2, Biotinylated detection Ab, Streptavidin-AP, Buffers, BCIP/NBT, Positive control |
| Mængde | 1 x 96-well Plate |
| Prøvetype | Whole Cells |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Til brug med (applikation) | Diagnostics |
| Produkttype | Rat IL-2 ELISpot Kit |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?