Få mere at vide
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit
Artikelnummer. 18097621
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. Mængde
18097621 1 Kit
1 options
Artikelnummer. 18097621 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. ARY013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00 DKK
    5570.25 DKK / 1 sæt
    Spare 319.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 38 different obesity-related antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mængde 1 Kit