missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NSC 617145

Beskrivelse
NSC 617145 is a werner syndrome helicase (WRN) helicase inhibitor (IC50 = 250 nM); acts synergistically with Mitomycin C (Cat. No. 3258) to induce double-strand breaks and chromosomal abnormalities in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NSC 617145 |
| CAS | 203115-63-3 |
| Synonym | 1,1'-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 20mM in DMSO |
| Molekylær formel | C13H10Cl4N2O4 |
| Formel vægt | 400.04 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?