missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mouse TLR2 (NP_036035) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18471280
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18471280

Brand: R&D Systems™ RDC0642

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Toll-like Receptor 2

The Mouse TLR2 (NP_036035) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TLR2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TLR2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Ordreinfo

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene mTLR2
Adgangsnummer NP_036035
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 2367bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg

For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.