Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Complement Component C5aR1 (NP_031603) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18412380
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18412380 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18412380
Brand: R&D Systems™ RDC0105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
C5AR1
The Mouse Complement Component C5aR1 (NP_031603) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Complement Component C5a R1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Complement Component C5a R1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene mC5aR
Adgangsnummer NP_031603
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1068bp
Gene Alias C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5AR1, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5 A receptor 1, Complement Component C5a R1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.