Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 193
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18784059
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18784059 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18784059 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4860/10
Potent, selective GPR55 antagonist
ML 193 is a selective GPR55 antagonist (IC50 = 221 nM). Exhibits >27-, >145- and >145-fold selectivity for GPR55 over CB1, GPR35 and CB2, respectively. Inhibits ERK signaling in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML 193
CAS 713121-80-3
Synonym N-[4-[[(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]-6,8-dimethyl-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C28H25N5O4S
Formel vægt 527.59
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use