missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 179

Beskrivelse
ML 179 is a selective liver receptor homolog 1 (LRH1, NR5A2) inverse agonist (IC50 = 320 nM and maximum efficacy of 64% repression). Exhibits >31-fold selectivity over SF1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML 179 |
| CAS | 1883548-87-5 |
| Synonym | 3-Cyclohexyl-6-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl]-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molekylær formel | C21H25F3N4O2 |
| Formel vægt | 422.44 |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?