missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KRIBB11

Beskrivelse
KRIBB11 is a heat shock factor (HSF) inhibitor (IC50 = 1.2 μM). Increases apoptosis in cancer cells treated with the HSP90 inhibitors Geldanamycin (Cat. No. 1368) and 17-AAG (Cat. No. 1515). Blocks downstream induction of HSP27 and HSP70. Inhibits tumor growth in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KRIBB11 |
| CAS | 342639-96-7 |
| Synonym | N2-1H-Indazol-5-yl-N6-methyl-3-nitro-2,6-pyridinediamine |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylær formel | C13H12N6O2 |
| Formel vægt | 284.27 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?