Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-JQ1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18746248
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18746248 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18746248 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5603/10
Inactive control for (+)-JQ1
(-)-JQ1 is an inactive control for (+)-JQ1 . Exhibits no significant interaction with BRD1-4 or a panel of other bromodomains.
Active Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-JQ1
CAS 1268524-71-5
Synonym (6R)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid 1,1-dimethylethyl ester
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Molekylær formel C23H25ClN4O2S
Formel vægt 456.99
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use