Få mere at vide
Hyaluronan (Ultra-Low Molecular Weight), R&D Systems™
Artikelnummer. 18365028
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18365028 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18365028 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. GLR003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyaluronan
Farve White
Fysisk form White odorless powder
Synonym Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate
Mængde 100 mg
Formel vægt Predicted MW: 4 - 8kDa Observed MW: 4.8kDa