Få mere at vide
Hyaluronan (Low Molecular Weight), R&D Systems™
Artikelnummer. 18156180
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18156180 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18156180 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. GLR001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyaluronan
Farve White
Fysisk form White odorless powder
Synonym Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate
Mængde 100 mg
Formel vægt Predicted MW: 15 - 40kDa Observed MW: 20.0kDa