Få mere at vide
Hyaluronan (High Molecular Weight), R&D Systems™
Artikelnummer. 18347237
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18347237 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18347237 Leverandør R&D Systems Leverandørnr. GLR002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyaluronan
Farve White
Fysisk form White to off-white odorless powder
Synonym Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate
Mængde 100 mg
Formel vægt Predicted MW: >950kDa Observed MW: 1350kDa