Få mere at vide
Hyaluronan (High Molecular Weight), R&D Systems™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hyaluronan |
| Farve | White |
| Fysisk form | White to off-white odorless powder |
| Synonym | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | Predicted MW: >950kDa Observed MW: 1350kDa |
| Lugt | Odorless |