missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Human XCL1/Lymphotactin Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 30000727
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30000727

Brand: R&D Systems™ DXCL10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Human Lymphotactin microplate, 96-well; Human Lymphotactin conjugate; Human Lymphotactin standard; Buffers and diluents, Color reagents A and B; Stop solution; Plate sealers

A 4.5 hour solid-phase sandwich ELISA designed to measure human Lymphotactin in cell culture supernates, serum, and plasma

The Human XCL1/Lymphotactin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human XCL1/Lymphotactin in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 1 sæt
Arter Human
Konjugeret HRP
Assay følsomhed 0.023 ng/mL
Analyseområde 0.16 to 10 ng/mL
Til brug med (applikation) ELISA
Prøvetype Cell Culture Supernates (100uL), Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL), Heparin Plasma (100uL)
Synonym ATAC, ATACSmall-inducible cytokine C1, C motif chemokine 1, chemokine (C motif) ligand 1, Cytokine SCM-1, LPTNSCM-1-alpha, LTNXC chemokine ligand 1, lymphotactin, lymphotaxin, SCM-1, SCM-1 alpha, SCM-1a, SCM1A, SCYC1SCM1, single cysteine motif 1a, small inducible cytokine subfamily C, member 1 (lymphotactin)
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.