Få mere at vide
R&D Systems™ Human SLC19A1 (NP_919231) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18442460
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18442460 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18442460 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC0462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 DKK
    2460.15 DKK / 10µg
    Spare 144.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Solute Carrier Family 12 (Folate Transporter) Member 3
The Human SLC19A1 (NP_919231) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Reduced Folate Carrier/SLC19A1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Reduced Folate Carrier/SLC19A1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene hSLC19A1
Adgangsnummer NP_919231
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1789bp
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.