missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Human Serpin A12 Quantikine ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Human Serpin A12 microplate, 96-well; Human Serpin A12 conjugate; Human Serpin A12 standard; Buffers and diluents, Color reagents A and B; Stop solution; Plate sealers
The Human Serpin A12 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Serpin A12 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), urine (50 ul), human milk (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Arter | Human |
| Konjugeret | HRP |
| Assay følsomhed | 14.6 pg/mL |
| Analyseområde | 31.30 to 2000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Prøvetype | Cell Culture Supernates (50uL), Serum (50uL), EDTA Plasma (50uL), Heparin Plasma (50uL), Saliva (50uL), Urine (50uL), Human Milk (50uL) |
| Synonym | antitrypsin), member 12, member 12, OL-64, OL-64Visceral adipose-specific serpin, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serpin A12, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), Vaspin, Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion