Få mere at vide
R&D Systems™ Human Methylcellulose Enriched Media
Artikelnummer. 18431390
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
18431390 100 ml
1 options
Artikelnummer. 18431390 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. HSC005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Complete media with G-CSF and IL-6 for the differentiation and enumeration of CD34+ human hematopoietic stem cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Methylcellulose Enriched Media
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.