Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-23R (AAM44229) VersaClone cDNA
IL-23R; interleukin 23 receptor; interleukin-23 receptor
Brand:  R&D Systems™ RDC1255
Encompass
Produktkode 15741245
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The Human IL-23 R (AAM44229) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-23R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-23R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature
Tekniske data
Tekniske data
hIL23R
10 μg at 0.2 μg/μL
1930bp
IBD17, IL-23 R, IL-23 receptor, IL23R, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor
Human, Mouse
AAM44229
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
149233, 209590
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
R&D Systems™ Human IL-23R (AAM44229) VersaClone cDNA
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans.