Få mere at vide
R&D Systems™ Human IL-17RE (NP_705613) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18452350
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18452350
Brand: R&D Systems™ RDC0624
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Interleukin 17 Receptor E
The Human IL-17 RE (NP_705613) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RE, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RE insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene hIL-17RE
Adgangsnummer NP_705613
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 2017bp
Gene Alias IL-17 RE, IL-17 receptor E, IL17RE, Il25r, interleukin 17 receptor E
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Human
Mængde 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis