Learn More
R&D Systems™ Human Claudin-12 (NP_036261) VersaClone cDNA
Product Code. 18442640
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. Quantity Unit Size
18442640 10 μg 10µg
1 options
Product Code. 18442640 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC0089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2728.29 DKK
    2460.15 DKK / 10µg
    Spare 268.14 DKK
    9% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CLDN12
The Human Claudin-12 (NP_036261) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Claudin-12, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Claudin-12 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene hCLDN12
Accession Number NP_036261
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 747bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.