Få mere at vide
R&D Systems™ Human CCR6 (NP_004358) VersaClone cDNA
Descripción
The Human CCR6 (NP_004358) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CCR6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CCR6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene | hCCR6 |
| Adgangsnummer | NP_004358 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Indsæt type | 1137bp |
| Gene Alias | BN-1, CC-CKR-6, CCR6, CCR-6, CD196, CD196 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 6, CKRL3, CKR-L3, CKR-L3G-protein coupled receptor 29, CKRL3LARC receptor, CMKBR6, CMKBR6STRL22, DRY6, GPR29, GPR29C-C CKR-6, GPRCY4, GPR-CY4, GPRCY4DRY-6, lymphocyte, 22, STRL22 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Human |
| Mængde | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?