missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GlyH 101

Beskrivelse
GlyH 101 is a reversible, voltage-dependent CFTR chloride channel blocker (Ki = 4.3 μM). Inhibits forskolin -induced hyperpolarization in nasal potential differences and inhibits cholera toxin-induced intestinal fluid secretion in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GlyH 101 |
| CAS | 328541-79-3 |
| Synonym | N-2-Naphthalenyl-2-[(3,5-dibromo-2,4-dihydroxyphenyl)methylene]glycine hydrazide |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylær formel | C19H15Br2N3O3 |
| Formel vægt | 493.15 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?