Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FICZ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18713978
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18713978 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18713978 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5304/1
High affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist
FICZ is a high affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist (Kd = 70 pM). Proposed to be an endogenous AhR ligand. Induces transient expression of cytochrome P450-1A1 (CYP1A1) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FICZ
CAS 172922-91-7
Synonym 5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde
Mængde 1 mg
Opløselighed Soluble to 25mM in DMSO
Molekylær formel C19H12N2O
Formel vægt 284.31
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >95%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use