missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CU-T12-9
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18793969
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18793969 10 mg
18768068 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18793969 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5414/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent TLR1/2 agonist

CU-T12-9 is a potent TLR1/2 agonist (EC50 = 52.9 nM). Activates the NF-κB pathway and upregulates proinflammatory cytokines in vitro. Also enhances TLR1 and TLR2 dimerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CU-T12-9
CAS 1821387-73-8
Synonym N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Molekylær formel C17H13F3N4O2
Formel vægt 362.31
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >99%

Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.