Learn More
R&D Systems™ Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK
Codice prodotto. 18127990
Click to view available options
Mængde:
1 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18127990
Marca: R&D Systems™ FMK006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
  • Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying Caspase activity
  • Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
  • Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 1 mg
Produkttype Caspase-6
Molekylvægt (g/mol) 652Da
Inhibitorer Z-VEID-FMK
Form Lyophilized
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato