Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Blasticidin S HCl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18785986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18785986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18785986 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5502/25
Antibiotic; selection reagent for bis, bsr and BSD transformed cells
Blasticidin S HCl is an antibiotic. Selection reagent for bis, bsr and BSD transformed cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blasticidin S HCl
CAS 3-9-3513
Synonym (S)-4-[[3-Amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-β-D-erythro-hex-2-enopyranuronic acid hydrochloride
Mængde 25 mg
Opløselighed Soluble to 10mM in water
Molekylær formel C17H26N8O5·HCl
Formel vægt 458.9
Fysisk form Solid
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use