missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AM 6545

Beskrivelse
AM 6545 is a high affinity and selective CB1 antagonist (Ki = 3.3 nM). Exhibits >100-fold selectivity for CB1 over CB2 receptors. Improves glucose homeostasis, reverses hepatic steatosis and reduces body weight in diet-induced obese mice. Orally available and non-brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM 6545 |
| CAS | 1245626-05-4 |
| Synonym | 5-[4-(4-Cyano-1-butyn-1-yl)phenyl]-1-(2,4-dichlorophenyl)-N-(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 20mM in DMSO |
| Molekylær formel | C26H23Cl2N5O3S |
| Formel vægt | 556.46 |
| Fysisk form | Solid |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?