Få mere at vide
(R)-D-Cyclohexylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-D-Cyclohexylalanine |
| CAS | 58717-02-5 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | C9H17NO2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CC1CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-cyclohexylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.237 |
| Formel vægt | 171.126 |