Få mere at vide
(R)-(+)-Cysteine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860211
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15860211 100 g
15826550 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860211 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160140100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
Cysteine is used as a building block in the synthesis of peptides due to its ability to form disulfide bonds. Additionally, it functions as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, facilitating the induction of chirality in the resulting products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-90-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 121.16
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Cysteine
Smeltepunkt 220°C to 228°C
MDL nummer MFCD00064306
Synonym (R)-(+)-Cysteine, α-Amino-β-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-β-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid, (R)-(+)-Cysteine
Mængde 100 g
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.