Få mere at vide
(R)-Crizotinib-d5 (piperidine-3,3,4,5,5-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Crizotinib-d5 (piperidine-3,3,4,5,5-d5) |
| CAS | 1395950-84-1 |
| Molekylær formel | C21 D5 H17 Cl2 F N5 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 2-Pyridinamine, 3-[(1 R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1 H-pyrazol-4-yl]- (ACI), 3-[(1 R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1 H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26 H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1/i4D2,5D2,15 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CNCC([2 H])([2 H])C1([2 H])n2cc(cn2)c3cnc(N)c(O[C@H](C)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl)c3 |
| IUPAC navn | 3-[(1 R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-yl)pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.3675 |
| Formel vægt | 454.1499 g/mol |
| Vis mere |