missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R-(+)-Cotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-(+)-Cotinine |
| CAS | 32162-64-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5R)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (R)- (9CI), Cotinine, (+)- (8CI), (5R)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+)-Cotinine, (R)-Cotinine, Ba 2701, R-(+)-Cotinine, (5R)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMIL | CN1[C@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | (5R)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.22 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?