missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Coniine Hydrochloride (~25% S-isomer), TRC

Artikelnummer. 30137319
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137319 25 mg
30132714 250 mg
30006309 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70104025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88057-03-8
Molekylær formel C8 H17 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 163.69
Synonym (R)-2-Propylpiperidine Hydrochloride, (-)-Coniine hydrochloride
IUPAC navn (2R)-2-propylpiperidine;hydrochloride
SMIL Cl.CCC[C@@H]1CCCCN1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Coniine hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Formel vægt 163.1128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.