Få mere at vide
(R)-Citalopram Oxalate, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-Citalopram Oxalate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Citalopram Oxalate |
| CAS | 219861-53-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Citalopram Oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (R)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, R-(-)-Citalopram oxalate, Orlistat Related Compound A (USP), 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1R)-, ethanedioate (1:1), (R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, Escitalopram Oxalate Impurity K as Oxalate, Escitalopram Impurity K as Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m1./s1 |
| SMIL | CN(C)CCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile;oxalic acid |
| Vis mere |