missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ (R)-Citalopram oxalate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18743989
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18743989 50 mg
18707978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18743989 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5763/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Enantiomer of escitalopram oxalate (Cat. No. 1427)

(R)-Citalopram oxalate is an enantiomer of escitalopram oxalate . Postulated to allosterically modulate the affinity of the S-enantiomer.

Racemate and S-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-(R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate
CAS 219861-53-7
Mængde 50 mg
Mål 5-HT Transporter Inhibitors
Molekylær formel C20H21FN2O.C2H2O4
Formel vægt 414.43
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.