Få mere at vide
(R)-cis-5Xi-Methyl Atracurium Dibesylat, TRC
Artikelnummer. 30010475
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010475 5 mg
30009865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30010475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2883205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193104-82-3
Molekylær formel C54H74N2O12•2(C6H5O3S)
Molekylvægt (g/mol) 943.17215717
Synonym (1R,1'R,2R,2'R)-2,2'-[(3-Methyl-1,5-pentanediyl)bis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinolinium Dibenzenesulfonate, Atracurium EP Impurity K
SMIL O=C(OCCCCC(C)OC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)C(C=C(OC)C(OC)=C3)=C3CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=CC(OC)=C(OC)C=C6CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-cis-5xi-Methyl Atracurium Dibesylate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C54H74N2O12/c1-36(68-54(58)22-26-56(3)24-20-40-33-50(64-9)52(66-11)35-42(40)44(56)29-38-16-18-46(60-5)48(31-38)62-7)14-12-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-32-49(63-8)51(65-10)34-41(39)43(55)28-37-15-17-45(59-4)47(30-37)61-6/h15-18,30-36,43-44H,12-14,19-29H2,1-11H3/q+2/t36?,43-,44-,55-,56-/m1/s1