Få mere at vide
(R)-Cetirizine N-Oxide (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Cetirizine N-Oxide |
| CAS | 442863-80-1 |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]- (9CI), Levocetirizine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)/t21-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.89 |
| Formel vægt | 404.1503 |